Läs mer
(1S,5R,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyklo[4.1.0]hept-3-en-3-karboxylsyra Etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,5R,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 876014-27-6 |
| Molekylformel | C9H12O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Oseltamivir Impurity 26 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-12-9(11)5-3-6(10)8-7(4-5)13-8/h3,6-8,10H,2,4H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@]2([H])O[C@@]2([H])C1)OCC |
| IUPAC-namn | etyl (1S,5R,6R)-5-hydroxy-7-oxabicyklo[4.1.0]hept-3-en-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vikt | 184.07 |