Läs mer
(1S,5S,6R)-5-(Acetyloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,5S,6R)-5-(Acetyloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 494195-98-1 |
| Molekylformel | C10H12O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-5(11)14-7-3-6(10(12)13-2)4-8-9(7)15-8/h4,7-9H,3H2,1-2H3/t7-,8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1=C[C@@H]2O[C@@H]2[C@H](C1)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (1S,5S,6R)-5-acetyloxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.2 |
| Formel vikt | 212.0685 |