Läs mer
(1S,5S,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,5S,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 347378-67-0 |
| Molekylformel | C9H12O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-12-9(11)5-3-6(10)8-7(4-5)13-8/h4,6-8,10H,2-3H2,1H3/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H](O)C1 |
| IUPAC-namn | ethyl (1S,5S,6R)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vikt | 184.0736 |