missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S)-(-)-(7,7-Dichloro-10-camphorsulfonyl)imine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-(-)-(7,7-Dichloro-10-camphorsulfonyl)imine |
| CAS | 127184-04-7 |
| Molekylformel | C10H13Cl2NO2S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (3aS,6S)-7,7-Dichloro-4,5,6,7-tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole 2,2-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c1-8(2)6-3-4-9(8)5-16(14,15)13-7(9)10(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)C2CCC13CS(=O)(=O)N=C3C2(Cl)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.19 |
| Formel vikt | 281.0044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?