Läs mer
(1S)-beta-pinen 2000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310830
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310830 1 ml
1 options
Produktkod. 30310830 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16211015AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-beta-Pinene
CAS 18172-67-3
Analyt- eller komponentnamn (1S)-(-)-beta-Pinene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H16
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (1S,5S)-(-)-2(10)-Pinene, (-)-(1S)-β-Pinene, (-)-(1S,5S)-β-Pinene, (-)-2(10)-Pinene, (-)-Nopinene, (-)-β-Pinene, (1S)-(-)-β-Pinene, (1S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (1S)-β-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (S)-(-)-β-Pinene, (S)-β-Pinene, l-β-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
IUPAC-namn (1S,5S)-6,6-dimetyl-4-metylidenebicyklo[3.1.1]heptan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136,1252 g/mol