Läs mer
(1S)-(-)-beta-pinen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413418
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413418 500 mL 500ml
11424150 100 mL 100ml
11423418 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17818.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.238 g/mol
Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av naturliga produkter, såsom grandisol och robustadial. Det används också som parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av naturliga produkter, såsom grandisol och robustadial. Det används också som parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten, 7.061 mg/L vid 25 °C (est.). Löslig i alkohol, kloroform och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18172-67-3
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.238
MDL-nummer MFCD00001345
InChI-nyckel WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC-namn (1S,5S)-6,6-dimetyl-4-metylidenbicyklo[3.1.1]heptan
LEDER CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-beta-Pinene
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 164°C to 165°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Odör Turpentine-like
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2319
Beilstein 2038282
Merck Index 14,7446
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water,7.061mg/L @ 25°C (est). Soluble in alcohol,chloroform and ether.
Optisk rotation −21° (Neat)
Formel vikt 136.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.