Läs mer
(1S)-(-)-beta-Pinene, 99 %
Beskrivning
Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av naturliga produkter, såsom grandisol och robustadial. Det används också som parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är en användbar biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av naturliga produkter, såsom grandisol och robustadial. Det används också som parfymmedel i kosmetikaindustrin.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten, 7.061 mg/L vid 25 °C (est.). Löslig i alkohol, kloroform och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| Smältpunkt | -61 °C |
| Densitet | 0.86 |
| Kokpunkt | 164 °C till 165 °C |
| Flampunkt | 36 °C (96 °F) |
| Odör | Terpentinliknande |
| Brytningsindex | 1.478 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2319 |
| Beilstein | 2038282 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (1S)-(-)-beta-Pinene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.