Läs mer
(1S)-(-)-Camphanic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449840 1 g 1g
11355639 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16098.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13429-83-9
Molekylformel C10H13O4
Molekylvikt (g/mol) 197.21
MDL-nummer MFCD00044948,MFCD00044948,MFCD00044948
InChI-nyckel KPWKPGFLZGMMFX-ZJUUUORDSA-M
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carboxylic acid, 1s---camphanic acid, 1s---camphanicacid, s---1-camphanic acid
PubChem CID 12302326
IUPAC-namn (4S)-1,7,7-trimethyl-2-oxo-3-oxabicyclo[2.2.1]heptane-4-carboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-Camphanic acid
Smältpunkt 198°C to 202°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 84570
Formel vikt 198.22
Procent renhet 99%