Läs mer
(1S)-(-)-Camphanic chloride, 95%
Produktkod. 11329005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329005 1 g 1g
11339005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14148.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.661 g/mol
(1S)-(-)-Camphanic chloride is used as a resolving agent for alcohols as the diastereomeric esters by crystallization or chromatography and as a chiral derivatization reagent for determination of enantiomeric excess of alcohols and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(1S)-(-)-Camphanic chloride is used as a resolving agent for alcohols as the diastereomeric esters by crystallization or chromatography and as a chiral derivatization reagent for determination of enantiomeric excess of alcohols and amines.
Solubility
Soluble in dichloromethane, ether, ethyl acetate and methanol. Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature is 2 - 8°C. Store under inert gas. It is sensitive to moisture. Protect from humidity and water. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39637-74-6
Molekylformel C10H13ClO3
Molekylvikt (g/mol) 216.661
MDL-nummer MFCD00135626
InChI-nyckel PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Synonym 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
IUPAC-namn (4S)-1,7,7-trimetyl-2-oxo-3-oxabicyklo[2.2.1]heptan-4-karbonylklorid
LEDER CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-Camphanic chloride
Smältpunkt 64°C to 68°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3590860
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Reacts with water.
Optisk rotation −18° (c=2 in Carbon Tetrachloride)
Formel vikt 216.67
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.