Läs mer
(1S)-(+)-kamfer-10-sulfonsyra, 98+% (torr vikt), vatten< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023104
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11453247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16179.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
(1S)-(+)-kamfer-10-sulfonsyra används som stabilisator. (+)-(lS)-kamfer-10-sulfonsyra är ett mycket effektivt upplösningsmedel. . Kirala polyanilin (PANI) nanofibrer syntetiserades via lätt potentiostatisk elektropolymerisationsmetod utan mall i närvaro av (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyra(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyra(L-CSA) som dopämne. Syntes av QUATs härledda från (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1S)-(+)-kamfer-10-sulfonsyra används som stabilisator. (+)-(lS)-kamfer-10-sulfonsyra är ett mycket effektivt upplösningsmedel. . Kirala polyanilin (PANI) nanofibrer syntetiserades via lätt potentiostatisk elektropolymerisationsmetod utan mall i närvaro av (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyra(D-CSA) eller (1R)-(-)kamfer-10-sulfonsyra(L-CSA) som dopämne. Syntes av QUATs härledda från (1S)-(+)kamfer-10-sulfonsyra.
Löslighet Uppvisar måttlig
löslighet i HCl.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt, baser. Håll under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3144-16-9
Molekylformel C10H15O4S
Molekylvikt (g/mol) 231.29
MDL-nummer MFCD00064157,MFCD00074827
InChI-nyckel MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Synonym 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC-namn [(lR,4S)-7,7-dimetyl-3-oxo-4-bicyklo[2.2.1]heptanyl]metansulfonsyra
LEDER CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Smältpunkt 196°C to 200°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 2 %
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2809675
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,1734
Löslighetsinformation Exhibit moderate solubility in HCCl.
Optisk rotation +20° (c=2 in Water)
Formel vikt 232.3
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.