Läs mer
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 3144-16-9 |
| Smältpunkt | 195°C (Decomposes) |
| MDL-nummer | MFCD00064157 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.3 |
| Kvalitet | Research |