Läs mer
Alfa Aesar™ (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11400873
Change view
Kvantitet:
5g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400873 5g 5g
1 options
Produktkod. 11400873 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A13293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride
CAS 21286-54-4
Molekylformel C10H15ClO3S
MDL-nummer MFCD00064156
Kvantitet 5g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3205974
Synonym d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
InChI-nyckel BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Optisk rotation +32° (c=1 in Chloroform)
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
IUPAC-namn [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 250.737
PubChem CID 88856
Formel vikt 250.74
Procent renhet 97%