Läs mer
(1S)-(-)-kamforsulfonylimin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415756
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415756 1 g 1g
11425756 5 g 5g
11435756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20823.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60886-80-8 | C10H15NO2S | 213.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60886-80-8
Molekylformel C10H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 213.30
MDL-nummer MFCD00013315,MFCD00064576
InChI-nyckel ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
PubChem CID 45925640
IUPAC-namn 10,10-dimetyl-3A6-tia-4-azatricyklo[5.2.1.01,5]dec-4-en-3,3-dion
LEDER CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Smältpunkt 226°C to 228°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 85296
Formel vikt 213.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.