Läs mer
(1S)-Camphorsultam, TRC
Produktkod. 30335056
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335056 1 g
1 options
Produktkod. 30335056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1751251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Molekylformel C10H17NO2S
Kvantitet 1 g
Synonym (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
IUPAC-namn (5R)-10,10-dimetyl-3λ6-thia-4-azatricyklo[5.2.1.01,5]dekane 3,3-dioxid
Molekylvikt (g/mol) 215.13
Formel vikt 215.098