Läs mer
(1S-cis)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (R)-Alpha-Methylbenzenemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S-cis)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (R)-alpha-Methylbenzenemethanamine |
| CAS | 90191-32-5 |
| Molekylformel | C17H21ClF3NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (R)-α-Methylbenzenemethanamine (1S-cis)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2.C8H11N/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15);2-7H,9H2,1H3/t4-,6-;7-/m11/s1 |
| LEDER | [C@H](C)(N)C1=CC=CC=C1.C(=C(C(F)(F)F)Cl)[C@@H]1[C@H](C(O)=O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | (R)-1-phenylethan-1-amine (1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.8 |
| Formel vikt | 363.12 |