Läs mer
(1S)-N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 177793-79-2 |
| Molekylformel | C18H24N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-N-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O/c21-18(19-17-12-20-10-8-14(17)9-11-20)16-7-3-5-13-4-1-2-6-15(13)16/h1-2,4,6,14,16-17H,3,5,7-12H2,(H,19,21)/t16-,17+/m0/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)[C@H]3CCCc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | (1S)-N-[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.4 |
| Formel vikt | 284.1889 |