Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-(-)-β-Pinene |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | -61,0 °C |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 0.8700g/mL, 0.87 |
| Kokpunkt | 165,0 °C till 167,0 °C |
| Flampunkt | 32 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (GC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (1S)-(-)-ß-Pinene
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H315-Irriterar huden.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.