Läs mer
(1S)-(-)-β -Pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10133580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Metal drum
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133580 1 L Glasflaska 1 L
10086193 250 mL Glasflaska 250ml
15179183 5 L Metal drum 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10133580 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150320010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18172-67-3
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00001345
InChI-nyckel WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Synonym --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
IUPAC-namn (1S,5S)-6,6-dimetyl-4-metylidenbicyklo[3.1.1]heptan
LEDER CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-β-Pinene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -61.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 165.0°C to 167.0°C
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4770 to 1.4810
Kvantitet 1 L
UN-nummer 2319
Beilstein 05,154
Merck Index 14,7446
Specifikt rotationsförhållande − 19.50 (25.00°C c=neat)
Specifik rotation -19.5
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vikt 136.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.