Läs mer
(1S)-(-)-Verbenon, 94 %
Produktkod. 10522611 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522611 10 g Glasflaska 10g
10441441 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522611 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203630100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1196-01-6 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1196-01-6
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001343
InChI-nyckel DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonym levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
IUPAC-namn (1S,5S)-2,6,6-trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-4-on
LEDER CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(-)-Verbenone
Namnnotering 94%
Färg Gult
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 227°C to 228°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4950 to 1.497
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, 161
Specifikt rotationsförhållande − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Specifik rotation -220
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 150.22
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.