Beskrivning
Basal Medium Eagle (BME) är ett allmänt använt syntetiskt basmedium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. BME utvecklades ursprungligen av Harry Eagle för HeLa-celler och musfibroblaster, när han upptäckte minimikraven för celltillväxt in vitro . Gibco™ BME har sedan använts för andra mänskliga linjer, inklusive WI-38 och MRC-5.
Gibco™ BME innehåller åtta B-vitaminer, de tio essentiella aminosyrorna, plus cystin, tyrosin och glutamin. Det finns ett antal modifieringar av BME: Minimal Essential Medium, Glasgows Medium och Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denna BME-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO 2 -inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal
lag cGMP tillverknings- och kvalitetssystem
Gibco™ BME tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ BME-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (21010-046). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
BME innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver BME tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). BME använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Gibco™ BME innehåller åtta B-vitaminer, de tio essentiella aminosyrorna, plus cystin, tyrosin och glutamin. Det finns ett antal modifieringar av BME: Minimal Essential Medium, Glasgows Medium och Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denna BME-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO 2 -inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal
lag cGMP tillverknings- och kvalitetssystem
Gibco™ BME tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ BME-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (21010-046). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
BME innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver BME tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). BME använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Basalt medium |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Basal Medium Eagle (BME), 10 x 500 ml, flytande, fenolröd indikator, lågt glukosvärde, 12 månaders hållbarhet, förvaras vid 2 till 8 °C, skyddas mot ljus, för däggdjurscellkultur |