Beskrivning
- Buffer XT-R är en bruksfärdig Strep-Tactin ™XT regenereringsbuffert innehållande magnesiumklorid för konkurrerande förskjutning av biotin från den modifierade biotinbindande fickan av Strep-Tactin ™XT efter eluering av Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner.
- Observera att Buffer XT-R inte är tillämplig för Strep-Tactin™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ready-to-use |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Proteinrening |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 x 250 ml |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Solution |
| Kvalitet | Molekylärbiologi |
Endast för forskning.