Läs mer
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Produktkod. 10762493
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762493 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10762493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05480DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Densitet 1.15g/mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C17H31NSn
MDL-nummer MFCD00052052
Kvantitet 1 g
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
InChI-nyckel GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn tributyl(pyridin-2-yl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 368.152
PubChem CID 607784
Formel vikt 368.15
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical