Läs mer
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 85187-22-0 |
| Molekylformel | C9H6F4O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-5,8H |
| LEDER | O=Cc1c(cccc1)O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.14 |