Läs mer
2-(1,1,2,2-Tetrafluoretoxi)bensaldehyd, TRC
Produktkod. 30419090
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30419090 5 g
1 options
Produktkod. 30419090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2929405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde
CAS 85187-22-0
Molekylformel C9H6F4O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)-benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-5,8H
LEDER O=Cc1c(cccc1)O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2
Molekylvikt (g/mol) 222.14