Läs mer
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15249756 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15249756 5 g 5g
15239756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15249756 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 111781-49-8
Molekylformel C6H6F2N2
Molekylvikt (g/mol) 144.12
InChI-nyckel OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,1-difluoroethyl pyrazine, 3-1,1-difluoroethyl pyrazine, pyrazine, 2-1,1-difluoroethyl
PubChem CID 19763564
IUPAC-namn 2-(1,1-difluoroethyl)pyrazine
LEDER CC(C1=NC=CN=C1)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 1-Difluoroethyl)pyrazine
Kokpunkt 150.0°C to 152.0°C
Flampunkt 53°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 144.12
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.