Läs mer
2-(1,1-Dimethylethoxy)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,1-Dimethylethoxy)-1-propanol |
| CAS | 94023-15-1 |
| Molekylformel | C7H16O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-tert-Butoxy-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c1-6(5-8)9-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3 |
| LEDER | OCC(C)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vikt | 132.115 |