missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17953666
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953666 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0381.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride)
CAS 41489-89-8
Analyt- eller komponentnamn 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H19 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. J (EP) as Hydrochloride, Salbutamone Hydrochloride, AH 3906A, Ph Eur Salbutamol Impurity J, Salbutamol ketone, Albuterol Related Compound B as Hydrocloride as Hydrochloride, Salbutamol Impurity J as Hydrochloride, Salbutamol Sulfate Impurity J as Hydrochloride, Salbutamol Impurity J as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 273.76
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 273.1132 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.