Läs mer
2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| CAS | 30763-03-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H8 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-8(12)5-11-9(13)6-3-1-2-4-7(6)16(11,14)15/h1-4H,5H2,(H2,10,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Visa mer |