Läs mer
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetryzoline |
| CAS | 84-22-0 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, 1H-Imidazole','4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)- (9CI','ACI), 2-Imidazoline','2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI','7CI','8CI), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole (ACI), (±)-Tetrahydrozoline, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline, 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, dl-Tetrahydrozoline, Ocuzolin, Tetrahydrozoline, Tetryvil, Tetryzolin, Tetryzoline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15) |
| LEDER | C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC-namn | 2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vikt | 200.131 |