Läs mer
2-(1,2-bensisoxazol-3-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10425902
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10425902 1 g 1g
10425712 250 mg 250mg
10220595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10425902 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10833DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4865-84-3
Molekylformel C9H6NO3
Molekylvikt (g/mol) 176.15
MDL-nummer MFCD02180388
InChI-nyckel BVSIAYQIMUUCRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,2-benzisoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzisoxazole-3-acetic acid, 1,2-benzisoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl acetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-yl acetic acid, 1,2-benzoxazol-3-ylacetic acid, 2-benzo d isoxazol-3-ylacetic acid, 2-1,2-benzoxazol-3-yl ethanoic acid, nvu, zlchem 388
PubChem CID 301729
LEDER [O-]C(=O)CC1=NOC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(1,2-bensoxazol-3-yl)acetat
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%