Läs mer
2-[1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine |
| CAS | 428854-24-4 |
| Molekylformel | C17H15FN8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-Desmethyl-N-desmethylcarbamoly Riociguat |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15FN8/c18-11-6-2-1-4-9(11)8-26-17-10(5-3-7-22-17)13(25-26)16-23-14(20)12(19)15(21)24-16/h1-7H,8,19H2,(H4,20,21,23,24) |
| LEDER | Nc1nc(nc(N)c1N)c2nn(Cc3ccccc3F)c4ncccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.35 |
| Formel vikt | 350.1404 |