missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 904236-46-0 |
| Molekylformel | C19 H16 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(17-8-4-5-9-18(17)19(20)21)15-11-10-14-6-2-3-7-16(14)12-15/h2-13H,1H3,(H,20,21) |
| LEDER | CC(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(1-naphthalen-2-ylethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vikt | 276.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?