missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid, TRC

Produktkod. 30476726
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476726 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476726 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3720501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid
CAS 904236-46-0
Molekylformel C19 H16 O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H16O2/c1-13(17-8-4-5-9-18(17)19(20)21)15-11-10-14-6-2-3-7-16(14)12-15/h2-13H,1H3,(H,20,21)
LEDER CC(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3C(=O)O
IUPAC-namn 2-(1-naphthalen-2-ylethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 276.33
Formel vikt 276.115
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.