Läs mer
2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)etanol, TRC
Produktkod. 30136836
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136836 100 mg
30041364 500 mg
30040470 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD493850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88891-55-8
Molekylformel C5 H11 N O S2
Molekylvikt (g/mol) 165.28
IUPAC-namn 2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)etanol
LEDER OCCN1CSCSC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2
Formel vikt 165.0282
Procent renhet >95%