Läs mer
2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)etanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol |
| CAS | 88891-55-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5 H11 N O S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2 |
| LEDER | OCCN1CSCSC1 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3,5-dithiazinan-5-yl)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.28 |
| Formel vikt | 165.0282 |
| Visa mer |