Läs mer
2-(1,3-bensodioxol-5-yl)etanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10629315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10629315 5 g 5g
10432504 250 mg 250mg
10072414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50809DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 6006-82-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00666033
InChI-nyckel JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
PubChem CID 2759846
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)etanol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%