Läs mer
2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763233
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10763233 250 mg 250mg
10113454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09106CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 342411-14-7
Molekylformel C7H3N3OS
Molekylvikt (g/mol) 177.181
MDL-nummer MFCD02681903
InChI-nyckel HPZZFYLZFYDNMA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776284
IUPAC-namn 4-isocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
LEDER C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-4-yl isocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-4-yl isoxyanate, 4-isocyanatobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylisocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole,4-isocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-4-isocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-isocyanato-9ci
Formel vikt 177.19
Procent renhet 97%