Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-5-yl isotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334422
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10334422 250 mg 250mg
10601673 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10334422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09207CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 337508-62-0
Molekylformel C7H3N3S2
Molekylvikt (g/mol) 193.242
MDL-nummer MFCD02681895
InChI-nyckel HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776292
IUPAC-namn 5-isotiocyanato-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%