Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-4-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 164.19 |
| Procent renhet | 95% |