Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-4-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10732027 5 g 5g
10552842 250 mg 250mg
10049141 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732027 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09104DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 5170-68-3
Molekylformel C7H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 164.182
MDL-nummer MFCD02681902
InChI-nyckel ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-4-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.19
Procent renhet 95%