Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772283 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10782283 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10462434 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 3529-57-5
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.181
MDL-nummer MFCD05664666
InChI-nyckel ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.19
Procent renhet 97%