Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11365359
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365359 5 g 5g
11355359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50377.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73713-79-8
Molekylformel C6H3ClN2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 234.67
MDL-nummer MFCD00068049
InChI-nyckel CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-4-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 145 °C till 147 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 234.68
Procent renhet 97%