Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344472
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344472 1 g 1g
10214934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344472 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09103DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 73713-79-8
Molekylformel C6H3ClN2O2S2
Molekylvikt (g/mol) 234.67
MDL-nummer MFCD00068049
InChI-nyckel CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-4-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.69
Procent renhet 97%