Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262632
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10262632 250 mg 250mg
10405312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10262632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09204CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 71605-72-6
Molekylformel C7H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 164.182
MDL-nummer MFCD00457949
InChI-nyckel GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.19
Procent renhet 97%