Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2696559
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10262632
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC09204CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 71605-72-6
Molekylformel C7H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 164.182
MDL-nummer MFCD00457949
InChI-nyckel GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.19
Procent renhet 97%