Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10542642
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10542642 250 mg 250mg
10272582 1 g 1g
10699905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10542642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 16405-98-4
Molekylformel C7H4N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 180.181
MDL-nummer MFCD01647555
InChI-nyckel YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602011
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel vikt 180.19
Procent renhet 97%