Läs mer
2,1,3-bensotiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11380338
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380338 10 g 10g
11390338 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043730.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 273-13-2 | Molekylformel: C6H4N2S | Molekylvikt: 136,172 g/mol
Produkten används som industriellt lösningsmedel och farmaceutiska mellanprodukter för organisk syntes och används nitrocellulosa och andra harts, vax, fett, färgämnen och andra lösningsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 273-13-2
Molekylformel C6H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 136.172
MDL-nummer MFCD00005809
InChI-nyckel PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
IUPAC-namn 2,1,3-bensotiadiazol
LEDER C1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,1,3-Benzothiadiazole
Smältpunkt 42 °C till 44 °C
Kokpunkt 206 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 136.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.