missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4S2/c13-9(14)5-8(10(15)16)18-11-12-6-3-1-2-4-7(6)17-11/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| Formel vikt | 282.9973 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?