Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10532432 10 g 10g
10170572 1 g 1g
10784277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13048EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 767-63-5
Molekylformel C6H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 135.126
MDL-nummer MFCD00168448
InChI-nyckel IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
PubChem CID 584570
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-4-amin
LEDER C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 135.13
Procent renhet 97%