Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10784277
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10784277 5 g 5g
10170572 1 g 1g
10532432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10784277 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13048DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 767-63-5
Molekylformel C6H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 135.126
MDL-nummer MFCD00168448
InChI-nyckel IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
PubChem CID 584570
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-4-amin
LEDER C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 135.13
Procent renhet 97%